Drukuj
Wkłady ekstrakcji do fazy stałej, Bond Elut™ ENV
Dostawca: VARIAN
12105014 12105015 12255011 12255012 12105012 12255014 12105013 12105016
551-0335EA 1100 PLN
551-0335 551-0336 551-0402 551-0403 551-0334 VARI12255014 VARI12105013 VARI12105016
Wkłady ekstrakcji do fazy stałej, Bond Elut™ ENV
Kolumny chromatograficzne
Bond Elut™ ENV, a PS/DVB polymer, is designed for the extraction of polar organic residues. It contains 125 μm spherical particles with a high degree of cross linking, advantageous for high volume, fast flow-through applications.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities