Drukuj
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 80-100
Dostawca: Ansell
80-100/10 80-100/7 80-100/9 80-100/8 80-100/11 80-100/6
ANSE80-100/10EA 301 PLN
ANSE80-100/10 ANSE80-100/7 ANSE80-100/9 ANSE80-100/8 ANSE80-100/11 ANSE80-100/6
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 80-100
Rękawice
Thanks to its natural rubber coating, the Ansell ActivArmr® 80-100 glove delivers excellent overall mechanical performance for maximal protection and durability.
  • Powłoka z naturalnego kauczuku zapewnia doskonałą ogólną wytrzymałość mechaniczną dla maksymalnej ochrony i wytrzymałości
  • Wypukłe marszczone wykończenie powłoki lateksowej zapewnia rękawicy doskonałą przyczepność zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych
  • Automatyczna dzianinowa wyściółka zapewnia optymalnie naprężoną wewnętrzną powierzchnię dla doskonałego dopasowania i elastyczności
Recommended for: Seizing rough blocs and cylinders; seizing and finishing structural parts; loading and unloading rough parts or boxes; picking parts and accessories; final assembly; loading raw material; unloading worked parts.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2242B); kat. II