Drukuj
Wkładki do rękawic, ActivArmr® 78-110
Dostawca: Ansell
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 32 PLN
112-0151 112-0152
Wkładki do rękawic, ActivArmr® 78-110
Rękawice
Te odporne na temperaturę dzianinowe rękawiczki wykonane z syntetycznych włókien Thermolite® są idealne do niesterylnego i suchego pakowania żywności w warunkach chłodniczych lub schłodzonych.
  • Specjalne włókna zapewniają najlepszą barierę izolacji termicznej pomiędzy skórą a otoczeniem
  • Szybkie usuwanie potu przez włókna utrzymuje ciepło ciała
  • Bezszwowa konstrukcja, aby uniknąć dyskomfortu lub podrażnienia skóry
  • Można prać w maksymalnie 40 °C zwykłymi detergentami
  • Obustronne, elastyczne mankiety
Rękawice mogą być używane jako podstawowe rękawice lub jako wkładka do rękawic w celu ochroną przed zimnem.
Certyfikaty: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością