Drukuj
Wkładki do rękawic, FiberTuf® 76-501
Dostawca: Ansell
76-501/7 76-501/8 76-501/9 76-501/10
112-4361EA 200 PLN
112-4361 112-4362 112-4363 112-4360
Wkładki do rękawic, FiberTuf® 76-501
Rękawice
Wykonane z nowego aromatycznego włókna poliestrowego, rękawiczki FiberTuf® zostały zaprojektowane dla uzyskania optymalnych rezultatów w zastosowaniach suchych, które wymagają lekkiej ochrony mechanicznej, komfortu i dobrej przyczepności.
  • Oferują wyższą wydajność i trwałość niż tradycyjne bawełniane, nylonowe i poliamidowe rękawice
  • Mogą być stosowane jako podstawowe rękawiczki lub wkładki do rękawic, aby chronić je przed zimnem, gdy jest to wymagane
  • Nakrapiana powłoka z PVC zapewniająca dobrą przyczepność
Idealny do ogólnych zastosowań, pakowania i lekkich zastosowań montażowych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (214XA); Kat. II