Drukuj
VWR®, worki na odpady niebezpieczne biologiczne z paskiem wskaźnikowym sterylizacji lub bez niego
Dostawca: VWR Collection
129-0714EA 626 PLN
129-0714 129-0712 129-0713 129-0715
VWR®, worki na odpady niebezpieczne biologiczne z paskiem wskaźnikowym sterylizacji lub bez niego
Worki Worki na odpady
Worki te są idealne do autoklawowania pojemników polistyrenowych i innych elementów skażonych przez czynniki chorobotwórcze (płytki Petriego, płytki mikrotitracyjne, pipety, butle, probówki, etc.). Mogą być wykorzystywane do wytwarzania i zachowania warunków sterylnych. Wykonane ze specjalnego tworzywa, w kolorze białym.
  • Odporne do 121 °C w autoklawie
  • Dostępne z lub bez wskaźnika sterylizacji
  • Białe
  • Instrukcje nadrukowane na worku