Drukuj
Pipety z podziałką, z tłokiem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42548020 42548048 42548052 42548036 42548056 42548044
HECH42548020EA 109 PLN
HECH42548020 HECH42548048 HECH42548052 HECH42548036 HECH42548056 HECH42548044
Pipety z podziałką, z tłokiem
Pipety Pipety wielomiarowe
Safety measuring pipettes with interchangeable ground-in piston, standard type.
  • Tolerance 1,5 times higher than the official tolerance of class AS
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Zero at top, calibrated
  • Fire-polished tip
Sposób pakowania: Each pipette is packed in a plastic tube.