Drukuj
Filtry z włókna kwarcowego
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
4170037 4170045 4170050 417009 4170047
MANA4170037EA 1110 PLN
MANA4170037 MANA4170045 MANA4170050 MANA417009 MANA4170047
Filtry z włókna kwarcowego
Filtry Filtry z włókna szklanego
Quartz fibre filters feature an extremely low content of metal traces recommended for the analysis of air-borne particles.