Drukuj
Mierniki pH/mV/°C, sto?owe, SevenExcellence™ S400
Dostawca: Mettler - Toledo
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 16920 PLN
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
Mierniki pH/mV/°C, sto?owe, SevenExcellence™ S400
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Not only do these meters measure pH and ORP with classical sensors, but they also support pH measurement with ISFET technology. The instruments can effectively cope with complex applications and stringent requirements in regulated markets as well as with routine measurement tasks in laboratories.
  • Large colour display, user friendly touch screen and menu guidance in 10 languages
  • Flexible method concept (17 pre-defined and 50 user-defined methods) for high reproducibility and security
  • Fits three modules in any composition and order, can be expanded with
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ S400
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH –2...+20
ISFET pH: 0...14
Rozdzielczość pomiaru pH 0,001/0,01/0,1
Dokładność pH ±0,002
ISFET pH: ±0,05
Kalibracja pH Max. 5 points
Automatyczne rozpoznawanie bufora Automatic or manual, 8 pre-defined and 20 user-defined buffer groups
Zakres pomiaru mV ±2000
Rozdzielczość pomiaru mV 0,1/1
Dokładność mV ±0,1
Zakres temperatury −30...+130 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 °C
Dokładność pomiaru ±0,1 °C
Wyświetlacz TFT colour display
Klasa ochrony GLP
Możliwość rejestrowania danych 20000 data points, 250 analyses
Przyłącza BNC, NTC30 kΩ temperature sensor input, Mini-DIN ISFET sensor input, Mini-LTW digital sensor input, Mini-DIN stirrer connection
Outputs USB, RS232, LAN
W×D×H 235×188×75 mm
Weight 1,12 kg