Drukuj
VWR®, Rękawice lateksowe
Dostawca: VWR Collection
112-2750EA 68.1 PLN
112-2750 112-2752 112-2751 112-2753 112-2764
VWR®, Rękawice lateksowe
Rękawice
Single-use, ambidextrous gloves made from natural latex.
  • Niesterylne, pudrowane i bezpudrowe
  • Bez ftalanów i zmiękczaczy
  • Teksturowane opuszki palców zapewniają doskonałą przyczepność
  • Zrolowane mankiety minimalizują ryzyko rozdarcia
Nadaje się do przenoszenia żywności, zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych o złożonym ryzyku oraz do zastosowań medycznych.
Length: 240 mm
Thickness: 0,12 mm (palm - single measured)
Colour: Natural
Powdered: EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Powder-free: EN 455, EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDR Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Uwaga: * Thickness is double measured, minimum values.