Drukuj
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 52-502
Dostawca: Ansell
52-547/10 52-547/9
ANSE52-547/10EA 463 PLN
ANSE52-547/10 ANSE52-547/9
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 52-502
Rękawice
Te rękawice z dzianiny bawełnianej z powłoką nitrylową skutecznie odpychają tłuszcz, olej i brud i zastępują klasyczne skórzane rękawice ogólnego stosowania w zastosowaniach o średnim obciążeniu.
  • Bardziej elastyczna, wygodniejsza, o wiele bardziej wytrzymała niż skórzane rękawiczki
  • Wysoka wydajność impregnacji nitrylowej zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i dobrą ochronę przed zaczepieniem, skaleczeniami i przebiciem
  • Miękka, elastyczna podszewka z jerseyu zapewnia bliskie, wygodne dopasowanie, jednocześnie bezpiecznie amortyzując dłoń
  • Podszewka pochłania pot, utrzymując suchą i wygodną dłoń na dłużej
  • Doskonały suchy chwyt sprawia, że obsługa jest szybsza i łatwiejsza
  • Bezpiecznie można prać w pralce: nie kurczy się, nie usztywnia ani nie traci kształtu
Idealne do montażu części metalowych i komponentów, zastosowań w zakresie dostaw gazu i elektryczności, zastosowań na morzu, obsługi lekkich odlewów, części metalowych i zimnych elementów, formowania wtryskowego, prac górniczych i magazynowych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3111A); Kat. II