Drukuj
Przemysłowe podpórki stojące
Dostawca: bimos
9452-2000 9454-2000 9454E-2000 9456-2000
132-1422EA 1810 PLN
132-1422 132-1420 132-1421 132-1423
Przemysłowe podpórki stojące
Krzesła
Industrial standing rest supports the body and relieve the strain from the spinal column.
  • Seat made from integral foam and with integrated carry handle
  • Seat can be tilted forwards by 10°