Drukuj
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 47-200
Dostawca: Ansell
47-200/10 47-200/7 47-200/8 47-200/9 47-200/6
ANSE47-200/10EA 248 PLN
ANSE47-200/10 ANSE47-200/7 ANSE47-200/8 ANSE47-200/9 ANSE47-200/6
Rękawice uniwersalne, ActivArmr® 47-200
Rękawice
Podszewka bawełniana z nitkową powłoką z nitrylu dla lepszej odporności na zaczepienia, przebicia, otarcia i przecięcia w porównaniu ze zwykłymi bawełnianymi i dzianinowymi rękawiczkami.
  • Ergonomicznie zaprojektowane, aby były wyjątkowo wygodne, lekkie i elastyczne
  • Doskonała przyczepność na sucho, antystatyczne zgodnie z EN 1149
  • Lekka powłoka nitrylowa odpycha olej i smar
  • Ułatwia i bezpieczniej obsługuje gładkie przedmioty, takie jak pudełka lub urządzenia
  • Powlekanie tylko na palcach i dłoni: Chroni obszar roboczy, ale pozostawia wolną rękę na tyle, by oddychać
Idealny do montażu, kontroli i pakowania małych lub delikatnych części, ogólnej konserwacji, ogólnej obsługi materiałów oraz wysyłania i odbierania.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2111A), Kat. II