Drukuj
Wiązane zakrętki PP do zestawów fiolek do przechowywania próbek
Dostawca: Agilent
5183-4304 5183-4301 5183-4302 5183-4303 5183-4305 5183-4306 5183-4307 5183-4308
HEWL5183-4304EA 396 PLN
HEWL5183-4304 HEWL5183-4301 HEWL5183-4302 HEWL5183-4303 HEWL5183-4305 HEWL5183-4306 HEWL5183-4307 HEWL5183-4308
Wiązane zakrętki PP do zestawów fiolek do przechowywania próbek
Nakrętki Nakrętki do vialek chromatograficznych
Bonded caps include bonded septa that will prevent liner fallout during shipping and sampling. Caps are manufactured of high quality materials to eliminate sample contamination.