Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10368.04
10368.09
10368.04EA
552
PLN
10368.04
10368.09
Diethyl vinylphosphonate ≥97%
Diethyl vinylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 682-30-4
Molecular Formula: H2C=CHP(O)(OC2H5)2
Formula Weight: 164.14
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.068
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 202°
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00009079
Formuła:
C₆H₁₃O₃P Temp. Wrzenia: 202 °C Gęstość: 1,068 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009079 Numer CAS: 682-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-663-2 Jednostka: 3278 ADR: 6.1,III |