Drukuj
Diethyl vinylphosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 849 PLN
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Diethyl vinylphosphonate 97%
Diethyl vinylphosphonate
Formuła: C₆H₁₃O₃P
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009079
Numer CAS: 682-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-663-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %