Drukuj
Diethyl allylphosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
336110050 336110250
ACRO336110050EA 470 PLN
ACRO336110050 ACRO336110250
Diethyl allylphosphonate 97%
Diethyl allylphosphonate
Formuła: C₇H₁₅O₃P
MW: 178.1660 g/mol
Temp. Wrzenia: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015134
Numer CAS: 1067-87-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %