α-Naphtholphthalein
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41221.03
41221.06
41221.14
41221.03EA
472
PLN
41221.03
41221.06
41221.14
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
CAS No.: 596-01-0
Molecular Formula: C28H18O4
Formula Weight: 418.45
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 238-240°
MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Formuła:
C₂₈H₁₈O₄ Temp. topnienia: 238…240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036202 Numer CAS: 596-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-875-5 Klasyfikacja Merck : 14,6389 |