3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Beaucage Reagent, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3H-1,2-Benzodithiol-3-one 1,1-Dioxide
L20129.03
L20129.06
L20129.MD
L20129.03EA
569
PLN
L20129.03
L20129.06
L20129.MD
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent) ≥99%
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Purity: 99%
CAS No.: 66304-01-6
Molecular Formula: C7H4O3S2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 4180332
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00132960
Formuła:
C₇H₄O₃S₂ MW: 200.24 g/mol Temp. topnienia: 102…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132960 Numer CAS: 66304-01-6 ADR: 9 III |