Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13593.09
A13593.18
A13593.30
A13593.09EA
205
PLN
A13593.09
A13593.18
A13593.30
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Purity: 98%
CAS No.: 58-27-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Odour: Odourless
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1908453
Merck Reference: 14,5831
MDL No.: MFCD00001681
Formuła:
C₁₁H₈O₂ Temp. topnienia: 104…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001681 Numer CAS: 58-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-372-6 Klasyfikacja Merck : 14,5831 |