Drukuj
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 342 PLN
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formuła: C₁₁H₈O₂
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001681
Numer CAS: 58-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-372-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %