N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
H53432.06
H53432.14
H53432.06EA
588
PLN
H53432.06
H53432.14
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 6097-07-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD06798110
Formuła:
C₁₃H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 87…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798110 Numer CAS: 6097-07-0 |