Drukuj
Benzylmagnesium chloride ∼32% (w/w) 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
225916-100ML 225916-800ML
SIAL225916-100MLEA 543 PLN
SIAL225916-100ML SIAL225916-800ML
Benzylmagnesium chloride ∼32% (w/w) 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Benzylmagnesium chloride
Formuła: C₇H₇ClMg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000469
Numer CAS: 6921-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-039-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II