Borane dimethylamine complex ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron hydride dimethylamine, Borane, dimethylamine complex
89149.14
89149.22
89149.14EA
557
PLN
89149.14
89149.22
Borane dimethylamine complex ≥97%
Borane dimethylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 74-94-2
Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2
Formula Weight: 58.92
Physical Form: Crystalline
Density: 0.69
Appearance: White
Melting Point: 36°
Boiling Point: 59-65°/1-2mm
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00051068
Formuła:
C₂H₁₀BN Temp. Wrzenia: 59…65 °C (1…2 mmHg) Temp. topnienia: 36 °C Gęstość: 0,69 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051068 Numer CAS: 74-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-823-7 ADR: 4.1,III |