Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42396.22
42396.36
42396.A4
42396.22EA
332
PLN
42396.22
42396.36
42396.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Formuła:
(C₅H₉NO)x Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
25805-17-8 |