(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
H27612.MD
H27612.03
H27612.MDEA
240
PLN
H27612.MD
H27612.03
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85977-52-2
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 55-57°
Optical Rotation: -12° (c=1 in ethanol)
Formuła:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176.22 g/mol Temp. topnienia: 55…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368365 Numer CAS: 85977-52-2 |