2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
A15603.14
A15603.22
A15603.36
AB117158.0500
A15603.14EA
369
PLN
A15603.14
A15603.22
A15603.36
ABCRAB117158.0500
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Purity: 98%
CAS No.: 2033-24-1
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 117310
Merck Reference: 14,5817
MDL No.: MFCD00006638
Formuła:
C₆H₈O₄ MW: 144.13 g/mol Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006638 Numer CAS: 2033-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-992-8 |