Drukuj
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
198450250 198451000 198455000
ACRO198450250EA 270 PLN
ACRO198450250 ACRO198451000 ACRO198455000
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) 98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Formuła: C₆H₈O₄
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temp. Zapłonu: >365 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006638
Numer CAS: 2033-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-992-8
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %