2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21173.06
B21173.03
B21173.06EA
1320
PLN
B21173.06
B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 22720-75-8
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.23
Melting Point: 86-88°
MDL No.: MFCD00090217
Formuła:
C₁₀H₈OS Temp. topnienia: 86…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00090217 Numer CAS: 22720-75-8 Numer WE (dawny EINECS): 245-177-7 |