1-Amino-4-naphthol hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23978.03
B23978.06
B23978.14
B23978.03EA
200
PLN
B23978.03
B23978.06
B23978.14
1-Amino-4-naphthol hydrochloride tech. 90%, Technical Grade
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Purity: 90%
CAS No.: 5959-56-8
Molecular Formula: C10H9NO.HCl
Formula Weight: 195.65
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00012562
Formuła:
C₁₀H₁₀ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012562 Numer CAS: 5959-56-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-727-8 |