Drukuj
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158510050 158510250
ACRO158510050EA 400 PLN
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Technical Grade
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₀ClNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012562
Numer CAS: 5959-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 227-727-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %