6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14610.03
L14610.06
L14610.03EA
387
PLN
L14610.03
L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Formuła:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202.21 g/mol Temp. topnienia: 192…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00092750 Numer CAS: 2471-70-7 |