Methyl-2-naphthoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2-naphthoate
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
210
PLN
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol Temp. Wrzenia: 290 °C Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017345 Numer CAS: 2459-25-8 |