Drukuj
Ethyl-1-naphthoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07760.09 L07760.18
L07760.09EA 360 PLN
L07760.09 L07760.18
Ethyl-1-naphthoate ≥97%
Ethyl-1-naphthoate
Purity: 97% CAS No.: 3007-97-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 308-310° MDL No.: MFCD00016805
Formuła: C₁₃H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 308…310 °C
Gęstość: 1,110
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016805
Numer CAS: 3007-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-120-1