6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16093.06
L16093.14
L16093.06EA
389
PLN
L16093.06
L16093.14
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
6-Bromo-2-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5773-80-8
Molecular Formula: C11H7BrO2
Formula Weight: 251.08
Melting Point: 292-296°
Beilstein Reference: 2328940
Formuła:
C₁₁H₇BrO₂ MW: 251.08 g/mol Temp. topnienia: 292…296 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075720 Numer CAS: 5773-80-8 |