Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25106.06
B25106.14
B25106.06EA
485
PLN
B25106.06
B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98%
CAS No.: 33626-98-1
Molecular Formula: C12H9BrO2
Formula Weight: 265.11
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2578943
Formuła:
C₁₂H₉BrO₂ Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100408 Numer CAS: 33626-98-1 |