Drukuj
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 207 PLN
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formuła: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265.11 g/mol
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100408
Numer CAS: 33626-98-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %