Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22279.06
B22279.14
B22279.22
B22279.06EA
580
PLN
B22279.06
B22279.14
B22279.22
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate
Purity: 99%
CAS No.: 20074-79-7
Molecular Formula: C11H18NO3P
Formula Weight: 243.24
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 2941613
Formuła:
C₁₁H₁₈NO₃P MW: 243.24 g/mol Temp. topnienia: 91…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007913 Numer CAS: 20074-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 243-504-8 |