Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
L00965.09
L00965.18
L00965.09EA
442
PLN
L00965.09
L00965.18
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 39225-17-7
Molecular Formula: C11H16ClO3P
Formula Weight: 262.67
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₆ClO₃P MW: 262.67 g/mol Temp. Wrzenia: 153…155 °C (0.6 mmHg) Gęstość: 1.082 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051568 Numer CAS: 39225-17-7 Numer WE (dawny EINECS): 254-365-8 |