Drukuj
Benzyl isocyanide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158390010 158390050 158390250
ACRO158390010EA 419 PLN
ACRO158390010 ACRO158390050 ACRO158390250
Benzyl isocyanide 98%
Benzyl isocyanide
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 105…106 °C (75 mmHg)
Gęstość: 0,962 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000004
Numer CAS: 10340-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-738-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %