(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
L09840.09
L09840.04
L09840.09EA
1010
PLN
L09840.09
L09840.04
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 772-59-8
Molecular Formula: C9H8BrNO
Formula Weight: 226.08
Melting Point: 50-53°
Boiling Point: 175-178°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016391
Formuła:
C₉H₈BrNO MW: 226.08 g/mol Temp. Wrzenia: 175…178 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 50…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016391 Numer CAS: 772-59-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |