4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12745.06
A12745.14
A12745.22
A12745.06EA
635
PLN
A12745.06
A12745.14
A12745.22
4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
4-Methoxy-β-nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 5576-97-6
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2047935
MDL No.: MFCD00024826
Formuła:
C₉H₉NO₃ Temp. topnienia: 86…88 °C |
Numer MDL:
MFCD00024826 Numer CAS: 3179-10-0 |