trans-β-Nitrostyrene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
L14367.06
L14367.14
L14367.06EA
240
PLN
L14367.06
L14367.14
trans-β-Nitrostyrene ≥98%
trans-β-Nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 5153-67-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 250-260°
Beilstein Reference: 1210066
MDL No.: MFCD00007402
Formuła:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Temp. Wrzenia: 250…260 °C Temp. topnienia: 55…58 °C |
Numer MDL:
MFCD00007402 Numer CAS: 5153-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-066-0 |