trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14882.06
A14882.14
A14882.06EA
484
PLN
A14882.06
A14882.14
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 3156-34-1
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.60
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 2328095
Formuła:
C₈H₆ClNO₂ Temp. topnienia: 46…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024820 Numer CAS: 3156-34-1 |