4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
H33413.03
H33413.06
H33413.03EA
714
PLN
H33413.03
H33413.06
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 774-94-7
Molecular Formula: C6H5F5OS
Formula Weight: 220.16
MDL No.: MFCD03788516
Formuła:
C₆H₅F₅OS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788516 Numer CAS: 774-94-7 |