3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33680.MD
H33680.03
H33680.MDEA
1180
PLN
H33680.MD
H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97%
Molecular Formula: C6H5F6NS
Formula Weight: 237.16
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD16652430
Formuła:
C₆H₅F₆NS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16652430 Numer CAS: 1240256-99-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |