4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
L16067.03
L16067.06
L16067.14
L16067.03EA
204
PLN
L16067.03
L16067.06
L16067.14
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 98%
CAS No.: 372-16-7
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 103°/11mm
Beilstein Reference: 2208859
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040926
Formuła:
C₇H₆F₃NS MW: 193.19 g/mol Temp. Wrzenia: 103 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.344 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040926 Numer CAS: 372-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-744-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |