Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19778.06
L19778.14
L19778.06EA
479
PLN
L19778.06
L19778.14
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formuła:
C₈H₈FNO₂ Temp. Wrzenia: 100…102 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 21…25 °C Gęstość: 1,260 Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03791308 Numer CAS: 319-24-4 |