4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09
B21083.18
B21083.09EA
220
PLN
B21083.09
B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 101-79-1
Molecular Formula: C12H10ClNO
Formula Weight: 219.67
Odour: Odourless
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00043925
Formuła:
C₁₂H₁₀ClNO Temp. topnienia: 100…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043925 Numer CAS: 101-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-976-5 |