Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
L20187.06
L20187.14
L20187.06EA
630
PLN
L20187.06
L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 5202-89-1
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 168-170°/1mm
MDL No.: MFCD00007837
Formuła:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.61 g/mol Temp. Wrzenia: 168…170 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 67…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007837 Numer CAS: 5202-89-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-992-4 |