Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11125.09
L11125.18
L11125.09EA
404
PLN
L11125.09
L11125.18
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5900-58-3
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1072895
Formuła:
C₈H₈ClNO₂ Temp. topnienia: 66…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017568 Numer CAS: 5900-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 227-593-0 |